Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 650 NHS Ester
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Aminreaktive Thermo Scientific™ DyLight Farbstoffe sind NHS-Ester-aktivierte DyLight Fluorophore für die Fluoreszenzmarkierung von Antikörpern und anderen Proteinen zur Verwendung als molekulare Sonden für die zelluläre Bildgebung und andere Fluoreszenz-Nachweismethoden.
Besondere Merkmale:
Helligkeit: Die hohe Fluoreszenzintensität sorgt für eine hervorragende Sensitivität und erfordert weniger Konjugat
Photostabilität: Die außergewöhnliche Beständigkeit gegen Photobleichung ermöglicht eine Fluoreszenz-Bildgebung unter anspruchsvollsten Bedingungen (z. B. strukturierte Beleuchtung, 4Pi-Mikroskopie)
Instrumentenkompatibilität: Die Emissionsspektren stimmen mit den wichtigsten Ausgabewellenlängen gängiger Fluoreszenzinstrumente überein
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 × 50 μg |
| Produkttyp | Farbstoff |
| Löslichkeit | DMF (Dimethylformamid) |
| Inhalt und Lagerung | Getrocknet lagern bei -20 °C. |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Reaktiver Teil | Aktiv-Ester, Succinimidylester, NHS-Ester |
| Marker oder Farbstoff | Dylight™ 650 |
| Markertyp | DyLight Fluore |
| Produktlinie | DyLight |
| Emission | 672 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- DyLight 650 NHS Ester
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: DyLight Reactive Dyes