Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 633 Microscale Antibody Labeling Kit
Artikelnummer. 10157543 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10157543 5 Reaktionen 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10157543 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 53047
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kennzeichnen und reinigen Sie Antikörper für Fluoreszenz-Bildgebungs-Assays innerhalb einer Stunde mit dem gesamten Spektralbereich der aktivierten DyLight Fluoreszenzfarbstoff-Kits.
Thermo Scientific™ DyLight Fluor Antibody Labeling Kits beinhalten die wichtigsten Reagenzien und das Zubehör für die einfache Markierung und Aufreinigung von Antikörpern und enthalten Standard- und Microscale-Kits für jeden spezifischen DyLight Fluoreszenzfarbstoff.
Zwei praktische Kit-Formate sind erhältlich, um den unterschiedlichen Markiereungsanforderungen gerecht zu werden. DyLight Antikörpermarkierungskits enthalten alle notwendigen Komponenten für drei separate Markierungsreaktionen mit 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine. DyLight Mikrobereich-Antikörpermarkierungskits enthalten alle erforderlichen Komponenten für fünf separate Markierungsreaktionen mit 100 μg IgG. Die Markierungskits verwenden hochleistungsfähige Spin-Entsalzungssäulen, um eine außergewöhnliche Farbstoffentfernung und Antikörperwiedergewinnung zu gewährleisten.
Leistungsmerkmale:
  • Schnell: Markieren und reinigen Sie Proteine in etwa einer Stunde
  • Aminreaktive Farbstoffe: Markierung praktisch jedes Proteins
  • Effiziente, nicht-reaktive Farbstoffentfernung
  • Minimale Probenverdünnung
  • Das Spin-Säulenformat macht die Vorbereitung von Säulen, das Fraktionsscreening und das Warten auf die Proteinentstehung aus der Säule überflüssig
Produktspezifische Merkmale:
  • Standardkits enthalten ausreichend Reagenzien zur Markierung und Aufreinigung von 3 × 1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine
  • Mikrobereichskits enthalten ausreichend Reagenzien zur Markierung und Aufreinigung von 5 × 0,1 mg IgG oder ähnlichen Mengen anderer Proteine
Im Lieferumfang enthalten:
Antikörpermarkierungskits
DyLight NHS-Ester, 3 Fläschchen, Reaktionspuffer, 1 ml, Spin-Säulen, je 6; Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, je 12; Aufreinigungsharz, 5 ml
Microscale-Kits
DyLight NHS-Ester, 5 Fläschchen, Reaktionspuffer, 1 ml, Spin-Säulen, je 5; Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, je 10; Aufreinigungsharz, 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung DyLight 633 Antikörpermarkierungskit im Mikrobereich
Produkttyp Antikörpermarkierungskit
Menge 5 Reaktionen
Ausreichend für Markierung und Aufreinigung von 5 x 100 µg (1 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
Inhalt und Lagerung Ausreichend für: Markierung und Aufreinigung von 5 x 100 μg (1 mg/ml) IgG oder anderen Proteinen
  • DyLight Fluor NHS-Ester, 5 x 15 μg-Fläschchen
  • Borat-Puffer (0,67 M), 1 ml
  • Reinigungsharz, 5 ml
  • Spin-Säulen für Mikrozentrifugen, 5 Säulen
  • Entnahmeröhrchen für Mikrozentrifugen, 10 Röhrchen
    DyLight NHS-Ester bei -20 °C lagern. Lagerung aller anderen Kit-Komponenten bei 4 °C.
  • Anregung/Emission 638/658
    Kennzeichnungsmaßstab 100 μg
    Produktlinie DyLight
    Marker oder Farbstoff Dylight 633
    Labeling Target Antikörper, Proteine