Learn More
DYKDDDDK Tag Mouse anti-Recombinant Protein, HRP, Clone: 1E7B4, Proteintech
Alle ansehen Proteintech ProdukteBeschreibung
The DYKDDDDK Tag antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of DYKDDDDK Tag. This antibody recognizes recombinant protein antigen. The DYKDDDDK Tag antibody has been validated for the following applications: WB analysis. This antibody is hrp.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | DYKDDDDK Tag |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1E7B4 |
| Konzentration | 1500 μg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Menge | 100 μL |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Isotype | IgG2b |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.