Learn More
Cole-Parmer™ Farbstoffkonzentrat
Bestimmen Sie mit diesen Farbstoffen den Wasserfluss in geschlossenen Kreisläufen oder offenen Kanälen. Farbstoffkonzentrat diffundiert schnell in Wasser und erzeugt so eine lebendige, gut sichtbare Farbe. Hervorragend geeignet für die Identifizierung von Diffusions- und Dispersionsmustern, Flussraten, Abflusspositionen, Sickerbereichen, Seemarkierung und mehr.
Marke: Cole-Parmer™ 00298-18
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Der fluoreszierende gelb-grüne Farbstoff (Fluorescein) funktioniert am besten in schlammigem Wasser.
- Verwenden Sie eine UV-Lampe (separat bestellbar), um fluoreszierende rote oder gelb-grüne Farbstoffe zu erkennen, bei denen eine normale visuelle Erkennung schwierig ist
- Schädigt die Umwelt nicht, ist ungiftig und biologisch abbaubar
- Die anwenderfreundliche und sich schnell verteilende Farbstoff identifiziert Dispersionsmuster, Fließgeschwindigkeiten, Versickerungen und mehr. Die nicht-karzinogene, fluoreszierende rote Farbe ist ideal für vergilbtes oder stark veralgtes Wasser
- Zum Aufhellen von trüben Teichen mit blauem Farbstoff
- Die minimale nachweisbare Konzentration liegt bei 1 ppm
Spezifikation
Blau | |
Dispensierung mit Sprühflasche | |
Farb-Markierungssubstanz |
5,1 bis 5,3 | |
1/Packung |