Learn More
Tocris Bioscience™ DY131
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Novel selective agonist at estrogen-related receptors ERRβ and ERRγ. Displays minimal activity at ERRα, ERα and ERβ at concentrations up to 30 μM.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DY131 |
| Menge | 10 mg |
| Formelmasse | 311.38 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 311.385 |