Learn More
Invitrogen™ DVB/Sulfat Latex Beads, 4 % Gew./Vol., 0.2 μm
Artikelnummer. 11500706
Change view
Click to view available options
Menge:
15 ml
Packungsgröße:
15 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11500706 15 ml 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11500706 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. S37392
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
DVB/Sulfat-Latex-Beads, 4 % w/v, 0.2 μm
Mikrosphären (auch Latex-Beads oder Latexpartikel genannt) sind sphärische Partikel im kolloidalen Größenbereich, die aus einem amorphen Polymer wie Polystyrol hergestellt werden. Aufgrund der Anordnung der Polystyrolketten im Bead ist die Oberfläche stark hydrophob, was die Beads ideal für die Adsorption von Materialien wie z. B. Proteinen macht.
Die DVB/Sulfat-Mikrosphären sind negativ geladene quervernetzte Polystyrol-Mikrosphären mit Sulfat-Funktionsgruppen auf der Oberfläche. Die Oberfläche ist von Natur aus hydrophob.
Die Mikrosphären sind in vielen Größen und Oberflächenfunktionen erhältlich
  • 25 Größen von 0.02 Mikrometer bis 16 Mikrometer
  • 20 verschiedene Oberflächen: für die einfache Konjugation zu praktisch jedem Material
  • Tensidfrei: ultrasauber
  • Unterschiedliche Mengen: von wenigen ml bis zu 500 Liter
    Hauptanwendungen von Mikrosphären
  • Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS)
  • Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom)
  • Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung)
  • Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    Weitere Informationen anfordern
    Lesen Sie eine technische Übersicht über Mikrosphären, erfahren Sie mehr über hochaktive Beads, superaktive Beads, Spezial-Beads und lesen Sie die Bead-Kopplungsprotokolle auf der Anwendungsseite über IDC netzmittelfreie Latex-Beads Anwendungsseite.
    Bestellen Sie Ihr individuelles Konjugat
    Wenn Sie die gesuchten Beads in unserer Produktlistenicht finden, entwickeln wir Ihnen kundenspezifische Beads ruhig uns. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für höchste Qualität. Wir sind ISO9001:2000-zertifiziert.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen bestimmt.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 0.04w/v
    Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
    Beschreibung DVB/Sulfat Latex-Beads, 15 ml, 4 % Gew./Vol.-Konzentration, 0.2 μm Partikelgröße, weiß, Suspensionsform, entionisiertes Wassermedium, Latex-Spezialbeads, Raumtemperatur, 2 bis 8 °C Lagertemperatur, ideale Materialien für die Adsorption von Materialien wie z. B.
    Farbe Weiß
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Gerätekalibrierung (Durchflusszytometrie, Mikroskopie, HTS, HCS), Durchflussprüfung (Mikrofluidik, Blutfluss, Wasserfluss und Luftstrom), Zellbiologie-Tracer (Zelldifferenzierung und Zellverfolgung), Immunassays (Agglutinationstests, ELISA, Partikel-Capture und Kontrastreagenzien)
    Material Polystyrol
    Format Röhrchen
    Verpackung Je 1
    Parkfläche 3521 A2/SO4 (Sulfatgruppe)
    Partikeldichte 1.055 g/cm3 bei 20 °C
    Menge 15 ml
    Brechungsindex 1.591 bei 20 °C
    Oberflächenmodifikation DVB-Sulfat
    Volumen (metrisch) 15 ml
    Mittlerer Durchmesser (metrisch) 0,2 μm
    Durchmesser (metrisch) 0,2 μm