Learn More
Abnova™ DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate (Nondenatured)
Artikelnummer. 16168089
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16168089 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16168089 Lieferant Abnova™ Lieferanten-Nr. L077T6.100ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Human overexpression lysate
Spezifikation
Zelllinie HEK293
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunoprecipitation, Western Blot
Beschreibung DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression Lysate(Non-Denatured)
Gen-Zugriffsnummer BC003143
Lysepuffer Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF. ;Modified RIPA Lysis Buffer:50 mM Tris-HCl pH 7.4, 150 mM NaCl, 1mM EDTA, 1% Triton X-100, 0.1% SDS, 1% Sodium deoxycholate, 1mM PMSF.
Molekulargewicht Theoretical M.W. 42kDa
Plasmid pCMV-DUSP6 full length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell lysate was tested with anti-DUSP6 antibody (Mfr. No. H00001848-M01) by Western Blot.
Menge 100 μg
Lagerungspuffer In modified RIPA Lysis Buffer.
Wirtsspezies Human
Konzentration 2 mg/mL
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UG DUSP6 HEK293 Cell Transient Overexpression L
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol