Learn More
DUSP19 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12924-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16840884
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dual-specificity phosphatases.
Spezifikation
Spezifikation
DUSP19
Polyclonal
Unconjugated
DUSP19
DUSP17, DUSP19, LMW DSP3, LMWDSP3, Protein phosphatase SKRP1, SKRP1, TS DSP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
142679, 311151, 68082
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8K4T5, Q8WTR2
Dusp19
DUSP19 Fusion Protein Ag3611
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat