Beschreibung
- Hydroverfestigtes Vliesstoffgemisch aus 55 % Zellulose und 45 % Polyester
- Keine Bindemittel oder sonstige chemische Zusätze
- Ausgezeichnete Kombination von synthetischer Polyesterstabilität und Sauberkeit mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose
- Glatt, hoch saugfähig und strapazierfähig
- Niedrige extrahierbare Werte und Partikelanzahlen
- Chemisch kompatibel mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen
- Autoklavierbar
- Kostengünstig
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Oberflächenwischer |
| Länge (angloamerikanisch) | 15 in. |
| Länge (metrisch) | 38 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30 cm |
| Material | Zellulose |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Lage | 1-ply |
| Sterilität | Unsteril |