Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Petrischale, Boden und Deckel außen und innen mikroskopisch plan, blasen- und schlierenfrei
Artikelnummer. 11760784 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
17 mm
22 mm
32 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11760784
Marke: DWK Life Sciences 217555303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Petrischalen werden für die Kultivierung von Bakterien, Hefen, Pflanzen- und Tierzellen auf festen Medien verwendet.
Kultivierung von Mikroorganismen kann auf einem gelartigen Nährmedium stattfinden, welches in eine flache, runde, durchsichtige Schale mit Deckel (die sogenannte Petrischale) eingebracht ist. Aufgrund des festen Gel wird eine Durchmischung der Mikroorganismen verhindert und es können größere Zellkulturansammlungen (Kolonien) wachsen. DURAN™ Petrischalen werden durch ein spezielles Fertigungsverfahren aus Borosilikatglas 3.3 hergestellt. Sie ermöglichen eine gleichmäßige Nährbodenverteilung und gewährleisten eine verzerrungsfreie Durchsicht. Die Deckel der DURAN™ Petrischalen liegen direkt auf dem Unterteil auf und verhindern so eine Verwirbelung des überstehenden Luftraums. Dies eignet sich gut für Reaktionen mit langen Inkubationszeiten, bei hohen Temperaturen oder mit empfindlichen Kulturmedien.
  • Gleichmäßige Nähbodenverteilung und verzerrungsfreie Durchsicht durch ein spezielles Fertigungsverfahren
  • Boden und Deckel sind außen und innen mikroskopisch plan
  • Blasen- und schlierenfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wachstum und Züchtung von Mikroorganismen; Züchtung auf Festgel-Kulturmedium; Mikroskopie von Mikroorganismen; Zellkultur
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Höhe (metrisch) 32 mm
Durchmesser (metrisch) 150 mm