Learn More
SHP Steriltechnik AG Durham Tubes Programme
Artikelnummer. 31908793
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Autoclaves
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
31908793 Autoclaves 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908793 Lieferant SHP Steriltechnik AG Lieferanten-Nr. 20.0000.000.110
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Special programme designed to facilitate simple and reliable gas production testing in microbiological cultures. Ideal for detecting gases in liquid media, it enables precise qualitative assessments and is optimised for routine laboratory testing.
  • Detection of gas formation in liquid cultures
  • Compatible with standard Durham tubes
  • Suitable for routine microbiological and research applications
  • Easy to use and reliable results
  • Fast and reproducible
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Autoclaves
Produkttyp Software