Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Drahtmarkierungseinsätze für M611, M610 und M710
Artikelnummer. 17897914 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4,2 x 10 mm
4,2 x 15 mm
4,2 x 30 mm
Farbe:
Gelb
Weiß
Material:
Polyethylen
Vinyl
Packungsgröße:
1500 Stück
2500 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Material Packungsgröße
17897914 4,2 x 10 mm Weiß Polyethylen 1500 Stück
17827974 4,2 x 15 mm Weiß Polyethylen 1500 Stück
17877984 4,2 x 30 mm Weiß Polyethylen 1500 Stück
17828064 4,2 x 15 mm Weiß Vinyl 2500 Stück
17837974 4,2 x 30 mm Weiß Vinyl 2500 Stück
17878074 4,2 x 30 mm Gelb Polyethylen 1500 Stück
17818034 4,2 x 15 mm Gelb Polyethylen 1500 Stück
17827864 4,2 x 10 mm Gelb Polyethylen 1500 Stück
17878064 4,2 x 30 mm Gelb Vinyl 2500 Stück
17808064 4,2 x 15 mm Gelb Vinyl 2500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17897914 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 312050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.95 CHF
    43.28 CHF / 1500 Stück
    Sparen 4.67 CHF
    9% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
DuraSleeve™ Drahtmarkierungseinsätze zur Verwendung mit Brady Drucker M611, M610 und M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Marker erzeugen eine dauerhafte Legende
  • DuraSleeve™ Das Drahtmarkierungssystem bietet bedruckbare Einleger, die sich leicht in einen sauberen Träger einsetzen lassen.
  • Die Legende kann vor oder nach der Beendigung geändert werden.
Spezifikation
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Etikett
Material Polyethylen
Produkttyp Markierung von Leitungen und Kabeln
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady™ M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Menge 150 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Abmessungen (L x B) 4,2 x 10 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,165 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,39 in.
Breite (metrisch) 10 mm
Alternate Part Number M6-10x4.2-7597-WT