Beschreibung
- Hohe Beständigkeit gegenüber Alkoholen und Ölen bei gleichzeitig guter Haftung in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F).
- Erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material
- Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-390
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform |
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
| Farbe | Weiß |
| Ausführung | Matt |
| Format | Stanzform |
| Material | Polypropylen |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilität | Unsteril |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mehr anzeigen |