Learn More
Brady™ DuraSleeve™ Drahtmarkierungseinsätze für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17828134
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,163 x 0,59 in.
0,163 x 1,18 in.
Packungsgröße:
3000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
17828134 0,163 x 0,59 in. 3000 Stück
17898894 0,163 x 1,18 in. 3000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17828134 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 176280
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DuraSleeve™ Bei Drahtmarkierungseinsätzen handelt es sich um bedruckbare, starre Einsätze, die zum Bedrucken und Anbringen an einem Draht mithilfe extrudierter, transparenter PVC-Drahtmarkierungsträger entwickelt wurden.
  • Hohe Beständigkeit gegenüber Alkoholen und Ölen bei gleichzeitig guter Haftung in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 100 °C (-40 °F bis 212 °F).
  • Erfüllt die Anforderungen an ein halogenfreies Material
  • Hergestellt aus Polypropylenmaterial B-390
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN VDE 0472 Teil 815, RoHS-konform
Klebstofftyp Nicht klebend
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Format Stanzform
Material Polypropylen
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Bereich Daten- und Telekommunikation und Kennzeichnung elektrischer Geräte, Leitungs- und Kabelkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Menge 3000 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 bis +212 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Abmessungen (L x B) 0,163 x 0,59 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,163 in.
Breite (angloamerikanisch) 0,59 in.
Breite (metrisch) 15 mm
Höhe (metrisch) 4.14 mm
Alternate Part Number BM-15-390