missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences DURAN™ YOUTILITY™ Laborflasche, Braun, GL 45, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert, mit Schraubkappe

Artikelnummer. p-7189364 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
4 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15318751

Marke: DWK Life Sciences 218864457

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das YOUTILITY™-Flaschensystem in Braunglas trägt dazu bei, die Laborarbeit einfacher und sicherer zu gestalten.

Als Alternative zum DURAN™ Klarglas bietet das Braunglas UV-Schutz für lichtempfindliche Materialien und erfüllt alle Anforderungen der Normen USP und Eur. Ph. 3.2.1. Die braune Farbe ist permanent in die äußere Glasschicht eingebrannt. Durch dieses Verfahren werden die Eigenschaften im Inneren der Flasche nicht beeinträchtigt. Die Braunglasflaschen eignen sich für die Aufbewahrung oder den Transport von lichtempfindlichen Medien.
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Leichtere und sichere Handhabung durch speziell geformte Griffmulden auf beiden Seiten der Flasche
  • Schnelleres Öffnen und Schließen durch verkürztes Gewinde welches weiterhin kompatibel zu GL 45-Verschlüssen und -Zubehöhr ist
  • Die optimierten Rillen und Rippen des ergonomisch gestalteten Verschlusses ermöglichen ein vereinfachtes, schnelleres Öffnen und Verschließen der Flasche, besonders für Anwender mit kleinen Händen oder für das Arbeiten mit Handschuhen
  • Die vordefinierten Flächen zur Platzierung der DURAN™ YOUTILITY™™ Etiketten ermöglichen eine eindeutige Identifizierung der Flasche
  • Die schlankere Flaschenform ermöglicht eine optimale Raumnutzung beim Einsatz in Autoklaven und Laborkühlschränken
  • Das bewährte Verschlusssystem mit Dichtlippe sorgt für eine zuverlässige Flüssigkeitsabdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 4/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt