Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ YOUTILITY™ Bottle Tag, GL 45, aus Silikon
Einfache Farbkennzeichnung für DURAN™ YOUTILITY™ Flaschen.
Marke: DWK Life Sciences™ 292432818
35.44 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Die farbigen GL 45 Bottle Tags sind eine elegante Lösung zur Kennzeichnung von Laborflaschen. Die Bottle Tags können leicht und sicher am Hals der YOUTILITY™ Flasche angebracht werden, auch wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist. Die Bottle Tags sind mit Hilfe einer Lasche auch mit Handschuhen einfach zu entfernen.
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Kennzeichnung und Personalisierung von Laborflaschen
- Die elastischen Bottle Tags können leicht und sicher um den Hals befestigt werden, auch wenn der Schraubverschluss bereits angebracht ist
- Mit Hilfe einer greifbaren Lasche sind sie auch mit Handschuhen einfach zu entfernen
- Chemisch robust, hitzebeständig und vollständig wiederverwendbar
- Vollständig kompatibel mit allen GL 45-Gewinden und daher äußerst vielseitig
Spezifikation
20/Packung | |
Rot | |
Farbcodierung und Identifizierung |
GL 45 Flaschenetikett | |
Silikon |