Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Woulff’sche Flasche, 3 Hälse mit NS
Artikelnummer. p-7189302 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10614501
Marke: DWK Life Sciences 247094403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Woulff'sche Flasche findet in Vakuumapparaturen Anwendung und dient zum Auffangen, zur Reinigung und/oder zur Trocknung von Gasen.
Woulff'sche Flaschen sind Bestandteil von Vakuumapparaturen, in denen sie einerseits als Auffanggefäß bei Gaserzeugungen oder aber zur Reinigung und/oder Trocknung von Gasen genutzt werden. Als Teil einer Vakuumapparatur sind Woulff'sche Flaschen für Vakuumanwendungen geeignet und werden oft auch als Zwischengefäß eingesetzt, um ein spontanes Abfallen des Vakuums und den damit verbundenen Flüssigkeitsrücksog in die Vakuumpumpe zu verhindern.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Vakuumfest aufgrund der Wandstärke und Geometrie
  • Drei Normschliffe zur Ein- oder Ausfuhr von Gasen
  • Höchste Sicherheit für den Anwender bei Arbeiten unter Druck und Vakuum.
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sammeln und Auflösen von Gasen in Flüssigkeiten; Herstellung von Gasen; Sicheres Arbeiten unter Vakuum; In Serie: Reinigung eines Gases
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 1/Packung
Durchmesser (metrisch) 87 mm