Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglasdeckel, ungeschliffen
Artikelnummer. 15844848 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
NS 19
NS 24
NS 29
NS 34
NS 40
NS 50
NS 60
NS 80
Packungsgröße:
240 Stück
250 Stück
90 Stück
Artikelnummer. 15844848
Marke: DWK Life Sciences 286605001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wägeglasdeckel zum Schleifen und Komplettieren.
DURAN™ Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden.
  • Ungeschliffen
  • Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden.
  • Glasartikel zum Schleifen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wiegen von Chemikalien
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 240/Packung
Verschlussgröße NS 19