Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Zweihals-Rundkolben, mit NS, Seitenhals schräg
Mehrhalskolben verwendet man u. a. zur Destillation, Fraktionierung und Reaktionen aller Art.
Marke: DWK Life Sciences 241835404
Additional Details : Gewicht : 0.31400kg
Beschreibung
Zur Destillation, Fraktionierung und Reaktion verwendet man vorwiegend Mehrhalskolben (Zweihals- oder Dreihalskolben), um je nach Bedarf Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare usw. einbauen zu können.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Seitenhals schräg
- Je nach Bedarf können Aufsätze, Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Siedekapillare etc. eingebaut werden
- Die Geometrie ermöglicht eine sehr gleichmäßige Erhitzung.
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
ja | |
1000 mL | |
Distillation; Extraction; Connection to Other Glass Vessels; Heating; Suitable for Heating Baths and Mantles | |
Non-DIN/ISO size | |
NS 24/29 |
131 mm | |
Boro 3.3 | |
1/Pk. | |
24/29 |