Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße mit Temperiermantel aus Duran Rohr, Entnahmeventil
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Verschlussgröße:
Verbinder: GL15
Verbinder: GL18
Höhe (metrisch):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Höhe (metrisch) | 375 mm |
| Enthält | Thermostatmantel, Entnahmeventil |
| Produkttyp | Reaktionsgefäß |
| Form | Zylinder |
| Verschlussgröße | Verbinder: GL18 |