Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Reaktionsgefäße mit Temperiermantel aus Duran Rohr, Entnahmeventil
Artikelnummer. 10585314
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3 L
Verschlussgröße:
Verbinder: GL15
Verbinder: GL18
Höhe (metrisch):
275 mm
295 mm
360 mm
375 mm
440 mm
490 mm
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Höhe (metrisch) unitSize
10585314 1000 mL Verbinder: GL18 360 mm 1 Stück
10224804 250 mL Verbinder: GL18 275 mm 1 Stück
10317083 1000 mL Verbinder: GL15 360 mm 1 Stück
10648550 2000 mL Verbinder: GL18 375 mm 1 Stück
10763732 2000 mL Verbinder: GL18 490 mm 1 Stück
11312503 500 mL Verbinder: GL18 295 mm 1 Stück
11562294 3 L Verbinder: GL15 440 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10585314 Lieferant Lenz Laborglasinstrumente™ Lieferanten-Nr. 06030270
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reaktionsgefäß aus Glas mit Temperiermantel und Entnahmeventil
DURAN™ Schläuche, zylindrische Form mit Graduierung, Laborflansch LF und Entnahmeventil. Thermostatischer Mantel mit GL 14-, GL 18-, KF 15- oder KF 25-Steckverbindern.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Höhe (metrisch) 360 mm
Enthält Thermostatmantel, Entnahmeventil
Produkttyp Reaktionsgefäß
Form Zylinder
Verschlussgröße Verbinder: GL18