Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlauch-Olive
Artikelnummer. 15961501 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
14 mm
Packungsgröße:
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 15961501
Marke: DWK Life Sciences 286022206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Ansetzen an verschiedenste Apparate.
Über DURAN™ Schlauch-Oliven können Schläuche an Laborapparaturen angeschlossen werden.Bei der Demontage von festsitzenden Schläuchen von Glasoliven besteht immer ein Verletzungsrisiko durch Glasbruch. DWK empfiehlt daher die Verwendung von DURAN™ Glasgewinden mit Kunststoffoliven.
  • Schlauch-Oliven ermöglichen den Anschluss von Schläuche an Laborapparaturen
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 250/Packung
Artikelbeschreibung Für die Befestigung an verschiedenen Geräten; Installation in verschiedenen Geräten möglich
Typ Röhrchen mit Anschlüssen
Verbindungsgröße 9 mm