Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gewinderohr, mit DIN-Gewinde, und NS-Kern
Artikelnummer. 15222009 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
GL 14, mit Konus NS 24/29
GL 18, mit Konus NS 24/29
GL 25, mit Konus NS 24/29
GL 32, mit Konus NS 24/29
GL 32, mit Konus NS 29/32
GL 14, mit Konus NS 14/23
GL 14, mit Konus NS 19/26
GL 14, mit Konus NS 29/32
GL 18, mit Konus NS 14/23
GL 18, mit Konus NS 19/26
GL 18, mit Konus NS 29/32
GL 25, mit Konus NS 19/26
GL 25, mit Konus NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15222009
Marke: DWK Life Sciences 248409208
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Gewinderohr mit Gewinde und Normschliff ermöglicht den Verbund von verschiedenen Glasbauelementen.
Dieses Gewinderohr besitzt ein Schraubgewinde sowie einen Normschliff. Über beide Enden können Komponenten einer Appartaur angeschlossen und so miteinander verbunden werden.
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Mit DIN-Gewinde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Röhrchen mit Schraubgewinde
Typ Nicht-DIN-Größe
Standard-Konusverbindung Nr. GL 14, mit Konus NS 29/32