Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Durchgangventilhahn, GU
Durchgangsventilhahn als günstige Alternative.
Marke: DWK Life Sciences 286058006
256.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.16000kg
Beschreibung
Ventilhähne GU haben eine Ausdrehsicherung, die ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes verhindert. Der nachstellbare Ventilstift erhöht die Lebensdauer des Ventilhahns. GU Ventilhähne sind geeignet bei geringeren Anforderungen an die Leckrate, z.B. zur Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.- Durchgangsventilhahn als günstige Alternative
- Durch das Ventil strömende Medien kommen lediglich mit DURAN™ Glas und PTFE in Berührung
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Handlicher Aufbau des Ventils ermöglicht eine leicht Demontage
- Die Ausdrehsicherung verhindert ein absolutes Ausdrehen des Ventilstiftes.
- Ventilstift nachstellbar zur Erhöhung der Lebensdauer des Ventilhahnes
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
9 mm | |
Boro 3.3, PTFE | |
1,5 mm | |
GU-Ventile eignen sich für geringere Leckageanforderungen, z. B. für die Durchflussregelung von Flüssigkeiten oder Gasen.; Ideal für die Dosierung und Steuerung von Gasen und Flüssigkeiten |
Durchgang 0 bis 2,5 mm | |
ja | |
10 St./Packung |