missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahn, geschliffen und poliert, ohne Küken
Geschliffene und polierte 2-Wege-Hähne ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
355.00 CHF - 477.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Breite (metrisch) | 1,5 mm |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15874728
|
DWK Life Sciences
286424808 |
14.5 NS |
355.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894728
|
DWK Life Sciences
286425804 |
18.8 NS |
477.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Patenthähne sind 2-Wege-Hähne, die häufig für die Konstruktion von Schlenklinien (Vakuum-Inertgas-Linien, Stickstoff-Verteilerrechen) verwendet werden und fettfreies Arbeiten ermöglichen.Bei besondern hohen Anforderungen an die Leckrate empfehlen wir den Einsatz von PRODURAN™ Ventilen.- 2-Wege-Hahn mit PTFE Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
- Das Hahnküken wird über eine 3-teilige Hahnsicherung in der Hahnhülse gesichert.
Spezifikation
Boro 3.3 | |
1,5 mm | |
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen, z. B. für den Aufbau von Lenksträngen (Vakuum-Inert-Gasleitungen, Stickstoff-Verteilerrechen) |
ja | |
10 St./Packung |