Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahnküken, mit Gewinde, mit Gewinde, geschliffen
Artikelnummer. 15864518 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
14.5 NS
18.8 NS
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15864518
Marke: DWK Life Sciences 286036706
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Wege-Hahnküken mit Gewinde.
Geschliffene DURAN™ Patenthahnküken haben 2 annähernd parallele schräge Bohrungen.
  • Mit Gewinde, geschliffen
  • 2-Wege-Hahnküken mit 2 annähernd parallel schrägen Bohrungen
  • Massives Hahnküken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 2,5 mm
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 14.5 NS
Anzahl pro Packung 50/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anbringung an Glasapparaten und -geräten