Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnküken, hohl, mit Gewinde, Glasgriff, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verschlussgröße:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Beschreibung
Hohle DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
- Hohles Hahnküken mit Gewinde, Glasgriff und 3-teiliger Hahnsicherung
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 6 mm |
| Material | Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 21.5 NS |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit |