Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnküken, hohl, mit Gewinde, Glasgriff, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
Marke:  DWK Life Sciences 286047009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.75 CHF
    1353.94 CHF / 25 Stück
    Sparen 131.81 CHF
    8% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-01-2026
Beschreibung
Hohle DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.
  • Hohles Hahnküken mit Gewinde, Glasgriff und 3-teiliger Hahnsicherung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Autoklavierbar
25/Packung
Boro 3.3, Polypropylen, Polypropylene
24 NS
Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnküken, hohl, mit Gewinde, Glasgriff, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung > NS 24