Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hahnküken, mit Rille, geschliffen
Für den Einsatz mit geschliffenen DURAN™ Einweghähnen.
Marke:  DWK Life Sciences 286036106
Additional Details : Gewicht : 12.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15834518
  • 337.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab
28-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Hahnküken mit Rille sind massive Hahnküken, die über einen O-Ring gesichert werden.
  • Mit Rille, geschliffen
  • Die Rille dient zur Aufnahme des O-Rings, dieser sichert das Küken vorm Herausfallen aus dem Hahn
  • Hahnküken aus massiven Glas
  • Steigung 1:10
Spezifikation
Spezifikation
ja
25/Pk.
6.0 mm
21.5 NS
Boro 3.3