Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Artikelnummer. 15884798 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15884798
Marke: DWK Life Sciences 286515604
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form E
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Sehr geringe Leckrate
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Typ End-
Verbindungsgröße 10 mm
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm