Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
- Nach DIN 12249 Form E
- Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
- Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
- Minimierter Fettbedarf
- Sehr geringe Leckrate
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten |
| Typ | End- |
| Verbindungsgröße | 17 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |