Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, geschliffen
Artikelnummer. 10717691 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10717691
Marke: DWK Life Sciences 286561607
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Hülsen, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form E und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form E
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Sehr geringe Leckrate
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10/Pk.
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Typ Finished
Verbindungsgröße 46 mm
Wandstärke (metrisch) 2.3 mm