Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelhülse, geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
18 mm
22 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Bei den DURAN™ Doppelkernen, geschliffen handelt es sich um eine alte, wenig gebräuchliche Bauart nach DIN 12249 Form C. Sie dient primär dem Zweck der Materialersparnis.
- Nach DIN 12249 Form C
- Glasartikel mit zwei Hülsen ermöglicht ein Materialersparnis
- Sehr geringe Leckrate
- Minimierter Fettbedarf
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 18 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 1,8 mm |