Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelhülse, DG-geschliffen
Artikelnummer. 10131411 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
18 mm
28 mm
34 mm
Packungsgröße:
1 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10131411
Marke: DWK Life Sciences 286573309
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung bei geringeren Anforderungen.
DURAN™ Doppelhülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen, geschliffen dar.
  • Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
  • Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
  • Glasartikel mit zwei Hülsen ermöglicht ein Materialersparnis
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25/Pk.
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 34 mm
Wandstärke (metrisch) 2 mm