Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, DG-geschliffen
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Beschreibung
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Hülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen unter dem Einsatz von Schlifffett oder PTFE-Manschetten anzuwenden.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
- Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
- Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten |
| Verbindungsgröße | 33 mm |
| Wandstärke (metrisch) | 2 mm |