Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Hülse, DG-geschliffen
Artikelnummer. 15951601 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15951601
Marke: DWK Life Sciences 286532806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung als kostengünstige Alternative.
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Hülsen DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen unter dem Einsatz von Schlifffett oder PTFE-Manschetten anzuwenden.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
  • Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Hülsen (nicht nach DIN)
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Einsatz im hohen Vakuumbereich; Installation in Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 17 mm
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm