Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern, geschliffen
Artikelnummer. 15961531 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15961531
Marke: DWK Life Sciences 286156209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Die Kegelschliffverbindung ist die gängigste Verbindung im Glasapparatebau.DURAN™ Kerne, geschliffen entsprechen in ihrer Bauart DIN 12249 Form B und erfüllen höhere Anforderungen an die Rauhtiefe. Dadurch ist der Bedarf an Schlifffett geringer und das Risiko des Verklemmens reduziert. Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Nach DIN 12249 Form B
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Durch die feinere Schliffoberfläche wird das Risiko des Verklemmens der Schliffe vermindert.
  • Minimierter Fettbedarf
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 22 mm
Wandstärke (metrisch) 1,8 mm