Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Doppelkern, geschliffen
Artikelnummer. p-7189324 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Packungsgröße:
25 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15844598
Marke: DWK Life Sciences 286172809
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung.
Bei den DURAN™ Doppelkernen, geschliffen handelt es sich um eine alte, wenig gebräuchliche Bauart nach DIN 12249 Form D. Sie dient primär dem Zweck der Materialersparnis.
  • Nach DIN 12249 Form D
  • Geschliffen (feinere Schliffquälität, weniger Rautiefe)
  • Glasartikel mit zwei Kernen ermöglicht ein Materialersparnis
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 13 mm
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm