Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kern, DG-geschliffen
Artikelnummer. p-7189258 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 15884558
Marke: DWK Life Sciences 286154208
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine starre, selbsttragende Verbindung bei geringeren Anforderungen.
Die Kegelschliffverbindung aus Hülse und Kern ist eine starre, selbsttragende Verbindung.DURAN™ Kerne DG sind nicht nach DIN 12249 und stellen die kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen, geschliffen dar.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.KECK™ Kegelschliffklammern sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kegelschliffverbindung.
  • Diamant geschliffen (gröbere Schliffqualität, mehr Rautiefe)
  • Kostengünstige Alternative zu den DURAN™ Kernen (nicht nach DIN)
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 50/Packung
Artikelbeschreibung Anbringung an Glasvorrichtungen und -geräten
Verbindungsgröße 13 mm
Wandstärke (metrisch) 1,5 mm