Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Schale, schlifflos
Artikelnummer. 15884668 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
8 mm
12 mm
18 mm
24 mm
28 mm
48 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15884668
Marke: DWK Life Sciences 286327404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für fettfreie flexible Verbindungen.
Die schlifflose Variante der DURAN™ Kugelschliffe dichtet lediglich über den Dichtungsring. Grundsätzlich stehen 2 Versionen der Dichtungsringe zur Verfügung:- FEP-ummantelte Silikonringe- Dichtungsringe aus VITONDie Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Auch diese Variante ermöglicht flexible Verbindungen, diese liegen im Winkelbereich von 10-15°.
  • Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
  • Fettfreies Arbeiten möglich
  • Ein dichter Verschluss wird durch den Einsatz eines zusätzlichen Dichtungsring ermöglicht.
  • Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
  • Nicht selbsttragend
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 St./Packung
Artikelbeschreibung Zur Herstellung fettfreier, flexibler Verbindungen (Ausrichtung in 360° möglich); Einbau in Glasapparate und -geräte
Verbindungsgröße 28 mm
Wandstärke (metrisch) 2,8 mm