Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Schale, Zollmaß
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Verbindungsgröße:
S 13/2
S 19/7
S 19/9
S 29/12
S 29/15
S 35/20
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
S 13/5
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
DURAN™ Kugelschliffe nach DIN 12244 und 12264 dienen dazu biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° - in Abhängigkeit der Schliffgröße - herzustellen. Ab einem Winkel > 5° ist mit einer Herabsetzung der Dichtheit zu rechnen. Die Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Grundsätzlich sind Schliffverbindungen mit Schlifffett oder PTFE-Manschetten einzusetzen.Kugelschliffklammern mit Feststellschraube sind die perfekte Ergänzung zur Sicherung der Kugelschliffverbindung.
- Nach DIN 12244 und 12264
- Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
- Bessere Lösbarkeit durch höhere Flexibilität der Schliffverbindung
- Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
- Nicht selbsttragend
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50/Packung |
| Artikelbeschreibung | Geeignet für Vakuumanwendungen; Installation in Glasapparaten und -geräten |
| Verbindungsgröße | S 13/2 |
| Wandstärke (metrisch) | 2,2 mm |