Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kugelschliff-Kugel, schlifflos
Für fettfreie flexible Verbindungen.
Marke: DWK Life Sciences 286323608
186.20 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.50000kg
Beschreibung
Die schlifflose Variante der DURAN™ Kugelschliffe dichtet lediglich über den Dichtungsring. Grundsätzlich stehen 2 Versionen der Dichtungsringe zur Verfügung:- FEP-ummantelte Silikonringe- Dichtungsringe aus VITONDie Nenngröße ist aus dem Nenndurchmesser des Kugelschliffs und gegebenenfalls der lichten Weite des Rohrdurchmessers zusammengesetzt.Auch diese Variante ermöglicht flexible Verbindungen, diese liegen im Winkelbereich von 10-15°.- Biegsame, flexible Verbindungen von bis zu 15° in Abhängigkeit der Schliffgröße realisierbar (Winkel = 5° Dichtigkeit vermindert)
- Fettfreies Arbeiten möglich
- Ein dichter Verschluss wird durch den Einsatz eines zusätzlichen Dichtungsring ermöglicht.
- Die Nenngröße beschreibt den Nenndurchmesser des Kugelschliffs.
- Nicht selbsttragend
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
10 St./Packung | |
Zur Herstellung fettfreier, flexibler Verbindungen (Ausrichtung in 360° möglich); Einbau in Glasapparate und -geräte | |
12 mm | |
2,2 mm |