Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlitzsieb-Platte
Zu verwenden mit Papier- oder Membranfiltern.
Marke: DWK Life Sciences 213403905
593.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.52000kg
Beschreibung
DURAN™ Schlitzsiebplatten dienen als Auflagefläche für den eigentlichen Filter (z.B. Papier- oder Membranfilter) wie z.B. bei Büchner-Trichtern.- Als Auflage für Papier- oder Membranfilter
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Geeignet für die Grobfiltration ohne zusätzliches Filtermedium; Filtration | |
10 | |
73 mm |