Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.
Marke: DWK Life Sciences 286444201
745.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken- Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
2,5 mm | |
Boro 3.3 | |
14.5 NS | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |
9 mm | |
ja | |
50/Packung |