Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.
Marke: DWK Life Sciences 286443805
449.35 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken- Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
2,5 mm | |
Boro 3.3 | |
14,5 NS (1,5 mm Breite) | |
50/Packung |
9 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |