Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen, ohne Küken
Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken.
Marke:  DWK Life Sciences 286442003
97.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854768
  • 103.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 12-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne sind für den Einsatz als Absperrhähne konzipiert. Für feines Dosieren sind Ventilhähne besser geeignet.Geschliffene DURAN™ Einweghähne sind kombinierbar mit - DURAN™ Hahnküken mit Rille- Hahnküken mit Gewinde- hohle DURAN™ Hahnküken
  • Geschliffene Absperrhähne ohne Hahnküken
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
1,5 mm
Boro 3.3
10 NS
10 St./Packung
7 mm
ja
1,5 mm
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten