Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Absperrhähne mit Steigung 1:5 mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
Marke:  DWK Life Sciences 286454202
372.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15854788
  • 392.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
  • Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Steigung 1:5
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Boro 3.3, PTFE
28 NS
5/Packung
15 mm
ja
1,8 mm
Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen