Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken, Steigung 1:5
Artikelnummer. 15824788 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15824788
Marke: DWK Life Sciences 286453403
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Absperrhähne mit Steigung 1:5 mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten.
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE in Steigung 1:5 ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.Sie sind insbesondere für Vakuumanwendungen geeignet.Der größere Kegelwinkel verhindert ein Verklemmen des Hahnkükens.
  • Absperrhähnemit Hahnküken aus PTFE
  • Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
  • Steigung 1:5
  • Glasartikel zur Weiterverarbeitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Stopfenöffnung 4 mm
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Material Boro 3.3, PTFE, PTFE
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 18.2 NS
Breite (metrisch) 1,5 mm
Anzahl pro Packung 25/Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für den Einbau in Glasapparate für Vakuumanwendungen