Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit PTFE-Küken
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Stopfenöffnung:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Verschlussgröße:
12.5 NS
14,5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit Hahnküken aus PTFE ermöglichen fettfreies Arbeiten. Die 3-teilige Hahnsicherung sichert das Hahnküken in der Hahnhülse.
- Polierte Absperrhahnhülse mit Hahnküken aus PTFE für fettfreies Arbeiten
- Sicherung des Hahnküken in der Hahnhülse mittels 3-teiliger Hahnsicherung
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
| Stopfenöffnung | 4 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Material | Boro 3.3, PTFE, PTFE |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verschlussgröße | 18.8 NS |
| Breite (metrisch) | 1,5 mm |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |