Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit hohlem Küken mit Glasgriff
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
Marke: DWK Life Sciences 286459406
289.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07500kg
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit hohlem DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.- Geschliffene Absperrhahnhülse mit hohlem Glasküken mit Glasgriff
- Hohe Dichtigkeit
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
6 mm | |
Boro 3.3 | |
21.5 NS | |
5/Packung |
13 mm | |
ja | |
1,5 mm | |
Bei der Arbeit mit Temperaturänderungen und höheren Anforderungen an die Dichtigkeit; Anbringung an Glasapparaten und -geräten |